Learn More
Invitrogen™ PureLink™ Total RNA Blood Kit
ARN de haute qualité provenant de sang total
Marque: Invitrogen™ K156001
307.65 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Description
Le kit sanguin d’ARN total PureLink permet de purifier l’ARN total de haute qualité de 50 à 500 μl de sang de mammifères frais et total, en utilisant la purification sans phénol dans un protocole à colonne de centrifugation simple.
Purification d’ARN simple à partir de sang total Le kit sanguin d’ARN total PureLink est conçu pour purifier de 50 à 500 μl de sang total frais ou environ 3,5 x 106 leucocytes (globules blancs) en moins d’une heure. L’ensemble du protocole peut être effectué dans des tubes et des colonnes de centrifugation.
Enrichissement des leucocytes pour une meilleure purification de l’ARN Le sang total se compose d’érythrocytes non nucléés (globules rouges, 4 à 6 millions / mm3) et de leucocytes, ceux-ci étant présents en minorité (5 000 à 7 000 / mm3). La purification de l’ARN total du sang total sans élimination des érythrocytes entraîne de faibles rendements d’ARN et une obstruction des colonnes de purification. La caractéristique distincte du kit sanguin d’ARN total PureLink est qu’il utilise une étape d’enrichissement des leucocytes. Le choc hypotonique est utilisé pour lyser sélectivement les érythrocytes tout en n’affectant pas les leucocytes. Les érythrocytes non nucléés sont efficacement épuisés, réduisant ainsi significativement les débris cellulaires qui peuvent autrement interférer avec la purification de l’ARN et d’autres applications en aval. Par conséquent, les rendements d’ARN total de haute qualité sont obtenus à l’aide du kit sanguin d’ARN total PureLink.
- Purification d’ARN à partir de sang total en moins d’une heure
- Donne un ARN de haute qualité dépourvu d’érythrocytes non nucléés.
L’ARN purifié peut être utilisé dans toutes sortes d’applications et de produits en aval :
- Kits et réactifs de transfert Northern
- Dosage de protection de nucléase
- Microarray
- Synthèse d’ADNc
- PCR en temps réel (qPCR)
Non compatible avec des cadences élevées (manuel)
Applications :
Purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, extraction de l’ARN, isolement total de l’ARN, ARN total du sang
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
• 17,5 ml de tampon de lyse L3 ; conserver à température ambiante • 175 ml de tampon de lyse L5 ; température ambiante • 60 ml de tampon de lavage W4 ; température ambiante • 10 ml de tampon de lavage W5 ; température ambiante • 5 ml d’eau exempte de RNase ; température ambiante • 50 cartouches de centrifugation avec tubes de prélèvement ; température ambiante • 50 tubes de lavage (2 ml) ; température ambiante • 50 tubes d’élution (1,7 ml) ; température ambiante |
|
20 min. (Après homogénéisation des échantillons) | |
Sang | |
Non compatible avec des cadences élevées (manuel) | |
50 preps | |
Température ambiante | |
1 000 μg (capacité de liaison) |
Colonne de centrifugation de silice | |
30 à 100 μl | |
ARN total | |
RT-PCR, qPCR, construction de bibliothèques d’ADNc, NGS, analyse microarray, hybridation de transfert, transfert Northern, traduction in vitro, dosages de protection de nucléases, marquage des acides nucléiques | |
Mini | |
Sang : ≤500 μl |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.