Learn More
Invitrogen™ Proteinase K Powder
Code produit. 10492645
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10492645
Marque: Invitrogen™ AM2544
La protéinase K du champignon Engyodontium album est une protéase à sérine non spécifique, utile dans la digestion générale des protéines.
La protéinase K demeure active :
  • Sur une vaste gamme de pH (activité optimale entre 6,5 et 9,5)
  • Dans des conditions dénaturantes (par ex., en présence de SDS ou d’urée)
  • En présence de chélateurs de métaux (par ex., EDTA)
  • À des températures comparativement élevées (la température optimale de digestion est de 65°C)
Applications
  • Élimination des nucléases endogènes durant la préparation d’ADN et d’ARN
  • Préparation de coupes de tissu pour l’hybridation in situ
Tests de performance et de qualité
  • Dosages d’endodésoxyribonucléases et d’exodésoxyribonucléases
  • Forme liquide analysée pour confirmer l’absence d’activité RNase
Définition de l’unité
  • Une unité mAnson est la quantité d’enzyme qui libère 1 µmole d’amino-acides positifs au Folin en une minute à 37°C, en utilisant de l’hémoglobine comme substrat
Conditions de stockage
  • Conserver la poudre sèche dans un dessiccant à -20°C
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Espèces hôtes T. album
Conditionnement Flacon
Contenu et stockage Conserver la poudre sèche dans un dessiccant à –20°C.
Conditions d’expédition Glace carbonique
Quantité 500 mg
Type de produit Protéinase K
Gamme de produits Ambion