Learn More
Invitrogen™ Proteinase K for MagMAX™-96 DNA Multi-Sample Kit
Exempt de DNase
Marque: Invitrogen™ 4489110
Includes: 1 tube
Description
- Il s’agit de la protéinase K trouvée dans le kit multi-échantillons d’ADN MagMAX-96 (réf. 4413020, 4413021, 4413022), disponible séparément pour les applications nécessitant plus d’enzyme de protéinase K que fournie dans le kit.
PCR et PCR en temps réel, transcription inverse
Spécification
1 tube Stocker entre -25° et -15°C. |
|
7500 Fast System, 7500 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, Ion PGM™ System, KingFisher™ Flex Magnetic Particle Processor, OpenArray™, MagMAX™ Express-96 Standard Magnetic Particle Processor, MagMAX™ Express-96 Deep Well Magnetic Particle Processor | |
Compatible avec le haut débit, non compatible avec le haut débit Compatible (manuel), protocoles automatisés | |
Kit multi-échantillons d’ADN | |
Exempt de DNase | |
Liquide |
ADN génomique | |
Séquençage de nouvelle génération, PCR quantitative en temps réel (qPCR) | |
MagMAX™ | |
96 préparations | |
ADN génomique |