Learn More
Invitrogen™ Potassium Acetate (3 M), pH 5.5, RNase-free
Code produit. 10187824
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10187824
Marque: Invitrogen™ AM9610
Prête à l’emploi, certifiée exempte d’ARNase
La solution Invitrogen de biologie moléculaire, acétate de potassium 3 M, au pH de 5,5, est fournie dans un flacon contenant 100 ml. La solution est certifiée exempte de RNase, économique et prête à l’emploi. En raison de l’ubiquité des RNases, la fabrication de produits à utiliser avec l’ARN s’avère particulièrement difficile. Les tampons et réactifs sans nucléase d’Invitrogen sont fabriqués sur des sites spécifiquement conçus pour empêcher l’introduction des nucléases. Des essais hautement sensibles concernant la présence de RNases ont été menés à différentes étapes du procédé de fabrication afin de garantir une qualité optimale. Ces réactifs font l’objet de tests rigoureux visant à détecter toute présence d’endonucléase/exonucléase non spécifique contaminante, et d’activité de RNAse.
Purification et analyse d’ADN et d’ARN, extraction d’ADN, Maxiprep, Midiprep, purification de l’ADN plasmide
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Acétate de potassium
Contenu et stockage Stocker à température ambiante.
Concentration 3 M
À utiliser avec (application) Applications d’ARN
Type d’emballage Flacon
pH pH 5,5
Gamme de produits Ambion
Pureté De qualité biologie moléculaire
Quantité 100 mL
Conditions d’expédition Température ambiante
Forme Liquide