Learn More
Invitrogen™ Kit de queue Poly(A)
Améliore l’efficacité de l’initiation à la traduction
Marque:  Invitrogen™ AM1350
368.65 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10565785
  • 387.00€ / 1 pièce
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Includes: E-PAP, tampon 5X E-PAP, solution ATP, MnCl2, modèle d’ADN de contrôle, eau exempte de nucléase
Description
Description
Pour la polyadénylation d’ARN transcrit in vitro en vue d’améliorer l’efficacité de l’initiation de la translation. Des réactifs en quantité suffisante sont inclus pour 25 réactions.
  • Ajout d’une queue poly(A) d’une longueur d’au moins 150 nucléotides aux terminaisons 3’ d’ARN
  • Amélioration de l’efficacité de la translation in vivo
  • Possibilité d’ajustement de la réaction en vue de contrôler la longueur de la queue
  • Optimisation pour une utilisation avec des transcripts d’ARN synthétisés à l’aide du kit mMESSAGE mMACHINE™
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
L’E-PAP, le tampon 5X E-PAP, ma solution ATP, le MnCl2et le modèle d’ADN de contrôle doivent être conservés à –20°C. L’eau exempte de nucléase peut être conservée à n’importe quelle température.
Kit de queue
25 reactions
Analyse de micro-ARN
25 réactions
Kit
Ambion™
Glace carbonique
ARN transcrit in vitro (polyadénylé)
ARN (transcrit in vitro)