Learn More
Invitrogen™ Kit PARIS™
Description
Le système Invitrogen PARIS™ est destiné à l’isolement de l’ARN et des protéines natives à partir du même échantillon expérimental. Le kit permet également la séparation des fractions nucléaires et cytoplasmiques avant l’isolement de l’ARN et/ou des protéines. Le kit contient suffisamment de réactifs pour 50 purifications de 1 à 75 mg de tissu ou de 100 à 107 cellules chacune.
L’isolement de l’ARN de haute qualité est la première étape d’une variété d’analyses d’expression génétique. Très souvent, des études complémentaires au niveau des protéines sont également nécessaires. Généralement, ces analyses sont effectuées à l’aide de différentes aliquotes du même échantillon expérimental. Cependant, en travaillant avec des échantillons rares, difficiles à obtenir ou très petits, il est parfois peu pratique d’isoler indépendamment l’ARN et les protéines natives. Dans les études impliquant un grand nombre d’échantillons, des réactifs coûteux ou une variabilité inhérente (p. ex., transfection cellulaire), l’ajout d’échantillons expérimentaux indépendants est non seulement coûteux et chronophage, mais peut également entraîner des résultats incohérents. Le système d’isolement de protéines et d’ARN (système PARIS) a été développé pour résoudre ces problèmes. Il permet l’isolement de l’ARN et des protéines à partir du même échantillon expérimental. Grâce au système PARIS, l’ARN et les protéines peuvent être isolés simultanément à partir de lysats cellulaires entiers. Sinon, l’ARN et les protéines peuvent également être isolés à partir de fractions nucléaires et cytoplasmiques distinctes. Les tissus ou les cellules cultivées sont d’abord homogénéisés dans un tampon de perturbation cellulaire à froid pour préparer un lysat cellulaire total. L’homogénéisation étant effectuée rapidement sur la glace et en présence de détergent, la protéine et l’ARN peuvent être purifiés directement à partir de ce lysat. Pour l’isolement de l’ARN, une partie du lysat cellulaire total est immédiatement mélangée avec un volume égal de solution de lyse/liaison. L’ARN total est ensuite purifié à partir du mélange à l’aide d’un filtre en fibre de verre de liaison à l’ARN. Après trois étapes de lavage rapides, l’ARN de haute qualité est élué sous une forme concentrée. Cette procédure peut être entièrement réalisée en moins de 20 minutes. Remarque : Ce kit n’est pas recommandé pour les tissus présentant des niveaux élevés de ribonucléases, comme le pancréas.
Compatible avec la plupart des applications en aval L’ARN isolé à partir de fractions totales, nucléaires ou cytoplasmiques avec la procédure PARIS peut être utilisé dans diverses applications en aval, notamment l’hybridation de transfert, la translation in vitro, la synthèse de l’ADNc et la RT-PCR. Un traitement DNase I est recommandé pour l’ARN qui sera utilisé pour les expériences PCR en temps réel. Les fractions protéiques peuvent être utilisées directement pour la plupart des applications courantes, notamment les dosages fonctionnels, l’immunoprécipitation, le Western blotting ou l’électrophorèse sur gel bidimensionnelle.
- Procédure simple et rapide
- Isolez l’ARN et les protéines nucléaires et cytoplasmiques des cellules cultivées
- Isolez l’ARN total et les protéines des cellules ou des tissus cultivés
- Pas d’extraction de phénol ou de précipitation d’alcool
- Réduit le temps, le coût et la variabilité entre les échantillons expérimentaux indépendants
Produits accessoires : Les réactifs de traitement et d’élimination de DNase TURBO DNA-free™ ou DNA-free (n° de cat. AM1907 et AM1906, respectivement) sont idéaux pour éliminer rapidement les traces d’ADN des échantillons d’ARN total et nucléaire sans extraction de phénol ni précipitation d’alcool. La fraction d’ARN cytoplasmique est pratiquement exempte de contamination par l’ADN.
Non compatible avec des cadences élevées (manuel)
Analyse et purification de la lyse cellulaire, de l’ADN et de l’ARN, préparation d’échantillons de protéines et purification de protéines, protéines, expression, isolement et analyse, extraction d’ARN, purification d’acides nucléiques spécialisés (p. ex. acides nucléiques totaux), isolement total de l’ARN, ARN total des cellules et tissus animaux
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conserver le tampon de perturbation cellulaire, le tampon de fractionnement cellulaire, la solution de liaison ⁄ lyse 2X, la solution de lavage 1, le concentrat de solution de lavage 2 ⁄ 3 et la solution de précipitation de chlorure de lithium à 4°C. Conserver les cartouches de filtre, les tubes de prélèvement et la solution d’élution à température ambiante. |
| Isolation Technology | Lyse cellulaire (détergent non ionique) |
| Temps de purification | 20 min |
| Volume d’élution | 50 to 200 μL |
| Type d’échantillon | Cultures cellulaires, tissus (mammifères), tissus (mammifères) |
| Type de produit final | ARN total, protéines (natives) (fractions nucléaire et cytoplasmique), ARN total (fractions nucléaire et cytoplasmique), protéines (natives) |
| Compatibilité à haut débit | Non compatible avec des cadences élevées (manuel) |
| À utiliser avec (application) | PCR quantitative en temps réel (qPCR), PCR de transcriptase inverse (RT-PCR), transfert Western, transcription in vitro, transfert Northern, construction de bibliothèques d’ADNc |
| Quantité | 50 préparations |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- PARIS Kit
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P330-Rincer la bouche.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: 2-Mercaptoethanol, .alpha.-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-.omega.-hydroxy-poly(oxy-1,2-ethaned