Learn More
Invitrogen™ Eau sans nucléase (non traitée au DEPC)
Click to view available options
Quantité:
10 x 50 ml
1 x 100 ml
1 x 500 ml
5 x 100 ml
1 x 1000 ml
4 x 1000 ml
Conditionnement:
1 pièce
100mL
4L
500mL
Description
- L’eau sans nucléase (non traitée au DEPC) a été déionisée, filtrée dans la bouteille finale et autoclavée
- Elle est prête à l’emploi et n’exige aucune préparation, aucun mélange, aucun autoclavage
- Testés rigoureusement pour la contamination des endonucléases non spécifiques, des exonucléases et de l’activité RNase
- Dans la mesure où cette eau n’est pas traitée au DEPC, elle est recommandée pour les applications pour lesquelles le DEPC résiduel risque d’être néfaste (par ex., la microinjection d’ovocytes)
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Qualité | Biologie moléculaire |
| Conditionnement | Flacon |
| Traitement(s) | Non traité au DEPC |
| Quantité | 1 x 1000 ml |
| Méthode de purification | Autoclavé, filtré par membrane |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Gamme de produits | Ambion |