Learn More
Invitrogen™ NorthernMax™-Gly Gel Prep/Running Buffer (10X)
Pour la préparation et la migration de gels d’agarose
Marque:  Invitrogen™ AM8678
463.40 EUR valable jusqu'au 2024-12-20
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10370205
  • 662.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Pour une utilisation avec de l’ARN dénaturé par un traitement glyoxal
  • Même composant inclus dans les kits de transfert Northern ultrasensibles NorthernMax mais en plus grand format
  • Ces réactifs sont fournis prêts à l’emploi et certifiés exempts de RNase
  • Des instructions complètes sont fournies
Électrophorèse sur gel d’agarose, purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, transfert Northern, électrophorèse sur gel de l’acide nucléique et transfert
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Conserver à 4°C.
Tampon de préparation/migration du gel pour l’analyse Northern
Température ambiante
10X
1 L