Learn More
Invitrogen™ Mouse RiboPure™-Blood RNA Isolation Kit with Manual
Isolement d’ARN de haute qualité à partir de sang de souris et de rat
Marque: Invitrogen™ AM1951M
Includes: Phénol acide– : chloroforme, 3 M d’acétate de sodium pH 5,5, 1 concentré, solution de lavage, solution de lavage 2/3 concentré, 2 ml de tubes préchargés avec ARN later, solution de Lyse, cartouches de filtration, tubes de prélèvement, eau exempte de nucléase et solution d’élution
Description
Pour la purification de l’ARN total de très haute qualité (et en option, du micro-ARN) à partir d’échantillons sanguins de souris ou de rat, en 35 minutes environ. Le kit Ambion comprend suffisamment de réactifs pour 25 purifications d’ARN à partir d’échantillons de sang total allant de 0,1 à 0,5 chacun.
En raison de l’interférence des inhibiteurs enzymatiques et des anticoagulants présents dans les échantillons sanguins, la purification d’ARN à partir de sang total nécessite une méthode d’isolement rigoureuse qui permet d’obtenir un ARN de haute qualité appauvri en agents inhibiteurs et en contaminants. Le kit comprend des tubes de microcentrifugation préchargés de RNAlater™ Prélèvement tissulaire : solution de stabilisation de l’ARN, un réactif de stockage aqueux et non toxique qui empêche la dégradation de l’ARN et préserve les profils d’ARN présents dans les échantillons. Les échantillons stabilisés peuvent être conservés à température ambiante pendant 3 jours maximum ou plus longtemps à –20°C. Le kit comprend un protocole alternatif d’isolement de l’ARN total contenant du micro-ARN. En général, 30 à 55 μg d’ARN total (contenant du micro-ARN) sont obtenus à partir de 0,5 ml de sang de souris. Le rendement du sang de rat est considérablement plus variable, généralement 18 à 40 μg à partir de 0,5 ml de sang.
- Comprend du RNAlater™ prédistribué dans des tubes de 2 ml, afin de stabiliser l’ARN
- L’ARN résultant convient aux applications rigoureuses en aval telles que l’analyse des dosages et la RT-qPCR
Non compatible avec le haut débit (manuel)
Purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, extraction de l’ARN, isolement total de l’ARN, de l’ARN du sang total, isolement du micro-ARN
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Phénol–acide : chloroforme, 3 M d’acétate de sodium à pH 5,5, solution de nettoyage 1 concentré, solution de nettoyage 2 ⁄ 3 concentré à 4°C. Conserver les 2 ml de tubes préchargés avec ARNlater, la solution de lyse, les cartouches de filtration, les tubes de prélèvement, l’eau exempte de nucléase et la solution d’élution à température ambiante. | |
Extraction organique, colonne de centrifugation | |
Souris | |
ARN total, micro-ARN | |
Analyse microarray, PCR quantitative en temps réel (qPCR), PCR par transcriptase inverse (RT-PCR), transfert Northern | |
Ambion™, RiboPure™ | |
Jusqu’à 0,5 ml de sang total | |
4 µg |
Cartouche filtrante, tube | |
35 min | |
Sang | |
Non compatible avec le haut débit (manuel) | |
Phénol–acide : chloroforme, 3 M d’acétate de sodium à pH 5,5, solution de nettoyage 1 concentré, solution de nettoyage 2 / 3 concentré, 2 ml de tubes préchargés avec ARNlater, solution de lyse, cartouches de filtration, tubes de prélèvement, eau exempte de nucléase, manuel | |
Kit avec manuel | |
Micro-ARN, ARN total, ARN total |
Usage exclusivement réservé à la recherche.Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.