Learn More
Invitrogen™ LeukoLOCK™ Fractionation & Stabilization Kit with Manual
ARN à partir d’échantillons à micro-échelle
Marque: Invitrogen™ AM1933M
Includes: Solution d’alatèreRN, bouchons en caoutchouc septum, connecteurs à glissement blanc, pointes de transfert, filtres LeukoLOCK et solution d’élution, et 1X PBS
Description
Le kit de stabilisation et de fractionnement Ambion LeukoLOCK™ est l’un des deux kits comprenant le système d’isolement de l’ARN total (brevet en attente), méthode innovante pour le fractionnement cellulaire du sang total ainsi que la stabilisation et l’extraction de l’ARN total à partir de la population de leucocytes. Le kit contient suffisamment de réactifs pour 20 réactions. Le système LeukoLOCK (n° cat. AM1923) est optimisé pour une utilisation avec le sang humain. Le sang stocke des informations cellulaires ; cependant, la présence d’ARNm de globine dans l’ARN préparé à partir de sang total peut interférer avec les applications de profilage d’expression en aval. Le système LeukoLOCK utilise une technologie de déplétion des leucocytes par filtre pour isoler les leucocytes du sang total et la solution RNAlater™ d’Ambion pour stabiliser les cellules sur le filtre. En excluant les globules rouges, l’ARN purifié à partir des leucocytes capturés est intrinsèquement appauvri en ARNm de globine, ce qui améliore l’utilité des échantillons pour le profilage d’expression ainsi que d’autres applications.
Kit de stabilisation et de fractionnement LeukoLOCK
Un échantillon de 9 à 10 ml de sang anticoagulé est passé à travers un filtre LeukoLOCK, qui capture la population totale de leucocytes tout en éliminant les globules rouges (y compris les réticulocytes), les plaquettes et le plasma. Après rinçage avec une solution saline tamponnée au phosphate, le filtre est rincé avec la Solution RNAlater pour stabiliser l’ARN dans les leucocytes capturés (voir le schéma de protocole). L’ARN peut être isolé immédiatement ou les cellules stabilisées peuvent être maintenues pendant plusieurs jours à température ambiante ou pendant des périodes plus longues à –20°C ou –80°C.
Produits accessoires :
le kit de stabilisation & de fractionnement LeukoLOCK est conçu pour être utilisé avec le kit d’isolement de l’ARN total LeukoLOCK (n° cat. AM1934). Ces kits sont proposés séparément pour permettre la collecte d’échantillons de sang à un endroit et le traitement d’échantillons ailleurs, mais peuvent être achetés ensemble sous le nom de Système d’isolement de l’ARN total LeukoLOCK (n° cat. AM1923).
Non compatible avec le haut débit (manuel)
Purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, extraction de l’ARN, isolement de l’ARN total, ARN total des cellules et tissus animaux, ARN total du sang
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
1X | |
Colonne de filtre sous vide, microbilles magnétiques | |
Cellules (leukocytes) | |
Analyse microarray, PCR quantitative en temps réel (qPCR), PCR par transcriptase inverse (RT-PCR), dosages de protection de nucléase, transfert Northern | |
> Échantillons de sang de 1 ml (grande échelle) | |
Kit avec manuel | |
20 µg |
La solution ARNlater™, les bouchons en caoutchouc septum, les connecteurs à glissement blanc, les pointes de transfert, les filtres LeukoLOCK™ et la solution d’élution doivent être conservés à température ambiante. 1X PBS peut être conservé à n’importe quelle température. | |
Sang | |
Non compatible avec le haut débit (manuel) | |
Solution ARNlater, bouchons en caoutchouc septum, connecteurs à glissement blanc, pointes de transfert, filtres LeukoLOCK, solution d’élution, 1X PBS, manuel | |
Ambion™, LeukoLOCK™ | |
ARN total |