Learn More
Ambion™ ARNic préconçu in vivo Ambion™
Description
Ambion In Vivo Predesigned siRNAs are specifically designed for gene silencing applications in animal models. These siRNAs are chemically modified to enhance stability, reduce immunogenicity, and improve delivery efficiency, making them excellent for in vivo studies. Ambion In Vivo Predesigned siRNAs allow researchers to investigate gene function in a physiological context, helping provide valuable insights into gene regulation mechanisms and disease processes. Built using the Silencer Select algorithm, these predesigned siRNAs help ensure high specificity and efficiency.
Spécification
Spécification
| Couleur | Blanc |
| Contenu et stockage | Conserver au congélateur (-5 à -30°C). |
| Description | L’ARNSi préconçu Ambion™ In-vivo, 5 nmol, poudre, blanc, pureté standard, efficacité et stabilité combinées d’extinction, suivi facile des ARNsi administrés, ARNsi double brin reconnus par le complexe RISC (RNA-induced Silencing Complex) à |
| RNAi Type | siARN |
| Type de produit final | Ambion™ In Vivo Pre-Designed siRNA |
| Gamme de produits | Ambion |
| Type de produit | ARNsi pré-conçu in vivo Ambion™ |
| Pureté | Étalon |
| Quantité | 5 nmol |