Learn More
Invitrogen™ Ambion™ In Vivo Negative Control #1 siRNA
ARNsi de contrôle négatif nº1 Ambion™ in vivo
Marque: Invitrogen™ 4457287
241.87 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Contrôles d’ARNsi in vivo Ambion™Que sont les ARNsi Ambion™ in vivo ?
Les ARNsi Ambion™ in vivo sont conçus à l’aide de l’algorithme éprouvé Silencer™ Select et intègrent des modifications chimiques pour une stabilité sérique supérieure avec administration in vivo. La stabilité sérique ajoutée ne compromet pas les performances des siARN. Les ARNsi Ambion™ in vivo se sont révélés non toxiques in vivo (souris) et non immunogènes (tests cellulaires). Dans les tests sur cellules, les ARNsi Ambion™ in vivo présentent une puissance équivalente ou supérieure à celle des ARNsi Silencer™ Select. Le résultat est une meilleure confiance dans vos expériences ARNi in vivo, une meilleure réduction des risques lorsqu’elles sont associées à une solution de livraison efficace et l’assurance d’effets non spécifiques limités.
ARNsi de contrôle négatif
Les ARNsi de contrôle négatif — des ARNsi avec des séquences qui ne ciblent aucun produit génétique — sont essentiels à la détermination des effets de l’administration de ARNsi et à la mise à disposition d’une référence pour comparer les échantillons traités par ARNsi. Les ARNsi Ambion™ in vivo ne possèdent pas de similarité de séquence significative avec les séquences de gènes de souris, de rat ou d’humain. Ces ARNic de contrôle négatif ont été testés par analyse microréseau et ont démontré des effets minimaux sur l’expression génétique. En outre, cet ARNsi de contrôle négatif a été testé lors de tests multiparamétriques sur cellules et n’est pas significatif pour la prolifération, la viabilité ou la morphologie des cellules pour les lignées cellulaires testées.
Contrôle qualité
Ambion™ synthétise et purifie chaque ARNsi Ambion™ in vivo sur des sites de pointe selon les normes de qualité les plus élevées. Dans le cadre de nos procédures rigoureuses de contrôle de la qualité, chaque oligonucléotide d’ARN est analysé par spectrométrie de masse MALDI-TOF et nous utilisons la HPLC pour en surveiller la pureté. Pour garantir la plus haute des qualités, nous évaluons également chaque ARNic d’hybridation par électrophorèse sur gel afin de confirmer que les chaînes hybrident correctement. Il en résulte un ARNsi de qualité supérieure, purifié et prêt à l’emploi.
Contrôles pour tests in vivo
Nos ARNsi de contrôle pour tests in vivo sont soumis à ce niveau supplémentaire de purification et d’essai requis pour l’administration de ARNsi chez les animaux. Après purification HPLC et recuit, chaque siARN est davantage purifié à l’aide d’un procédé qui élimine l’excès de sel via une membrane semi-perméable. Le résultat est un siARN très pur avec une teneur minimale en sel, adapté aux applications in vivo. Les siARN in vivo sont ensuite filtrés stériles et testés pour détecter la présence d’endotoxines. À des concentrations de 50 µM en présence d’eau déminéralisée, les ARNsi pour tests in vivo contiennent moins de 5,0 mM Na+, moins de 0,06 mM K+ et moins de 0,02 mM Mg2+.
Spécification
L’ARNsi (d’hybridation) est expédié à température ambiante sous forme d’oligonucléotides séchés dans un seul tube, avec 1,75 ml d’eau exempte de nucléase pour une remise en suspension. Conserver à une température inférieure ou égale à –20 °C. | |
siARN | |
Non conjugué(e) | |
ARNsi | |
5 nmol |
Contrôle négatif | |
ARNi, Transfection | |
Ambion™ | |
In vivo, HPLC | |
Température ambiante |