Learn More
Invitrogen™ Coprécipitant GlycoBlue™ (15 mg/ml)
Code produit. 10391565
Click to view available options
Quantité:
300 μl
5 x 300 μl
Conditionnement:
1500µL
Code produit. 10391565
Marque: Invitrogen™ AM9515
Le colorant bleu augmente la visibilité des granulés
Le coprécipitant GlycoBlue™ est constitué d’un colorant bleu lié par covalence au glycogène, un glucide à chaîne ramifiée, pratique en tant que coprécipitant d’acides nucléiques. Le colorant fixé augmente la visibilité du culot. Ce produit est un coprécipitant idéal dans les dosages de protection du nucléase, dilué à 1 / 100 dans la solution de réserve.Caractéristiques du coprécipitant GlycoBlue™ :
  • Idéal pour la RT-PCR
  • Augmente la masse et la visibilité du culot
  • Permet le rétablissement quantitatif de faibles concentrations (ng/ml) d’acide nucléique
  • Empêche la perte de culots dans les dosages de protection du nucléase
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 15 mg/ml
Contenu et stockage Conserver à –20°C.
Type d’emballage Tube
Gamme de produits Ambion, GlycoBlue
Pureté De qualité biologie moléculaire
Quantité 300 μl
Conditions d’expédition Glace carbonique
Forme Liquide