Learn More
Invitrogen™ Tampon de chargement de gel II (dénaturation de PAGE)
Code produit. p-4926900
Click to view available options
Quantité:
1 mL
10 mL
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10107784
Marque: Invitrogen™ AM8546G
Compatible avec les gels de polyacrylamide dénaturants
Une solution à 1 à 2X de 95 % de formamide, 18 mM d’EDTA et 0,025 % de SDS, de cyanol de xylène et de bleu de bromophénol. Fournie en flacons de 1,4 ml. Toutes les solutions de chargement de gel Invitrogen™ sont rigoureusement testées pour détecter l’activité des endonucléases non spécifiques, l’activité des exonucléases, l’activité de l’ARNase, ainsi que leur fonctionnalité. Ce sont les mêmes solutions que celles utilisées dans nos kits et en interne.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver à –20°C.
Tampon Solutions de séchage
Format Flacon
Marqueur ou colorant Cyanol de xylène
Forme Liquide
Compatibilité du gel Gels de polyacrylamide dénaturants
Gamme de produits Ambion
Quantité 1 mL