Learn More
Invitrogen™ Tampon de chargement de gel II (dénaturation de PAGE)
Code produit. 10341475
Click to view available options
Quantité:
1 mL
10 mL
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10341475
Marque: Invitrogen™ AM8547
Compatible avec les gels de polyacrylamide dénaturants
Une solution à 1 à 2X de 95 % de formamide, 18 mM d’EDTA et 0,025 % de SDS, de cyanol de xylène et de bleu de bromophénol. Fournie dans une bouteille de 10 ml. Toutes les solutions de chargement de gel Invitrogen™ sont rigoureusement testées pour détecter l’activité des endonucléases non spécifiques, l’activité des exonucléases, l’activité de l’ARNase, ainsi que leur fonctionnalité. Ce sont les mêmes solutions que celles utilisées dans nos kits et en interne.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver à –20°C.
Tampon Tampons de chargement des échantillons
Format Flacon
Marqueur ou colorant Bleu de bromophénol
Forme Liquide
Compatibilité du gel Gels de polyacrylamide dénaturants
Gamme de produits Ambion
Quantité 10 mL