Learn More
Invitrogen™ Tampon de chargement de gel II (dénaturation de PAGE)
Click to view available options
Quantité:
1 mL
10 mL
Conditionnement:
1 pièce
Description
Une solution à 1 à 2X de 95 % de formamide, 18 mM d’EDTA et 0,025 % de SDS, de cyanol de xylène et de bleu de bromophénol. Fournie en flacons de 1,4 ml. Toutes les solutions de chargement de gel Invitrogen™ sont rigoureusement testées pour détecter l’activité des endonucléases non spécifiques, l’activité des exonucléases, l’activité de l’ARNase, ainsi que leur fonctionnalité. Ce sont les mêmes solutions que celles utilisées dans nos kits et en interne.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conserver à –20°C. |
| Tampon | Solutions de séchage |
| Format | Flacon |
| Marqueur ou colorant | Cyanol de xylène |
| Forme | Liquide |
| Compatibilité du gel | Gels de polyacrylamide dénaturants |
| Gamme de produits | Ambion |
| Quantité | 1 mL |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |