Learn More
Invitrogen™ Tubes d’élution exempts de RNase (2,0 ml)
Click to view available options
Quantité:
100 Tubes
Conditionnement:
1 pièce
Description
Invitrogen microcentrifuge tubes are guaranteed RNase- and DNase-free.
Les tubes d’élution exempts de RNases Ambion sont garantis exempts de RNases et de DNases et peuvent convenir aux cartouches de centrifugation du kit d’isolement d’ARN total RNAqueous (réf. N° AM1912). Ces tubes de 2 ml sont conditionnés en boîtes de 100.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Couleur | Clear |
| Capacité (métrique) | 2 ml |
| Matériau | Polypropylène |
| Quantité | 100 Tubes |
| Contenu et stockage | Conserver à température ambiante. |
| Gamme de produits | Ambion |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Exempt de DNase | Sans DNase, sans RNase |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Type de bouchon | Snap Cap |
| Afficher plus |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction