Learn More
Invitrogen™ Oligo(dT)25 Dynabeads™
Description
Étant donné que l’ARNm comporte seulement environ 1 à 5 % d’ARN cellulaire total, l’isolement de l’ARN total n’est pas la manière la plus efficace d’isoler l’ARNm. D’autres technologies conçues pour purifier l’ARN total produisent ∼ 80 % d’ARN ribosomal et obligent l’ARNm à entrer en concurrence avec l’ARN ribosomal, l’ARN de transfert, le micro-ARN, le petit ARN nucléolaire et le petit ARN cytoplasmique pour une liaison avec la membrane. Compatible avec le haut débit.
- Procédure rapide et non agressive qui produit de l’ARNm intact pur
- Isolement d’ARNm extrêmement pur, meilleur choix en amont de la synthèse d’ADNc
- Isolement d’ARNm extrêmement sensible qui permet la synthèse d’ADNc et la construction de bibliothèques d’ADNc à partir d’échantillons de départ extrêmement petits (permet la construction de bibliothèques d’ADNc à partir d’une seule cellule)
Purification automatisée des acides nucléiques, isolement automatisé d’ARNm, développement d’analyse DIV à base de microbilles, DIV des acides nucléiques à base de microbilles, purification et analyse d’ADN et d’ARN clinique, développement diagnostique, développement de tests de diagnostic moléculaire, extraction d’ARN, isolement d’ARNm
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 2 à 8°°C 2 ml de microbilles |
| Compatibilité à haut débit | Compatible avec le haut débit |
| À utiliser avec (application) | Extraction de l’ARN |
| Gamme de produits | DYNAL, Dynabeads |
| Type de produit | Microbille d’isolement d’ARNm |
| Quantité | 2 ml |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Type de ligand | Oligo-dT |
| Forme | Microbilles en suspension |