Learn More
Invitrogen™ Solutions de dégradation de l’ADN par PCR DNAZap™
Click to view available options
Quantité:
250 ml
Conditionnement:
500mL
Description
Les solutions d’ADNZap™ sont deux solutions qui sont inoffensives lorsqu’elles sont utilisées seules ; en revanche, elles deviennent un agent puissant de détérioration des acides nucléiques lorsqu’elles sont mélangées. Ce mélange est capable de détériorer instantanément des niveaux élevés d’ADN et d’ARN contaminants de surfaces. Caractéristiques des solutions d’ADNZap™ :
- Détériorent complètement l’ADN et l’ARN contaminants au niveau de la sensibilité de PCR
- Fonctionnent au contact
- Dégradent l’acide nucléique, contrairement à d’autres produits disponibles sur le marché qui agissent uniquement en tant que détergents
- Idéales pour nettoyer les tubes de PCR, la surface des machines de PCR, les pipettes, les paillasses et les équipements de labo, et les tubes de microcentrifugation
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Format | Liquide |
| Contenu et stockage | La solution DNAZap™ 1 et la solution DNAZap™ 2 doivent être conservées à 2–8°C. |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Quantité | 250 ml |
| Type de réactif | Réactif de décontamination de l’ADN |
| Gamme de produits | Ambion, DNAZap |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- DNAZAP 2 X 250ML EA bottle
- Attention
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P391-Recueillir le produit répandu.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: Copper (II) sulphatepentahydrate, 2-methoxyethanol