Learn More
Invitrogen™ Kit d’extraction d’ADN DNA-free™
Élimine en toute sécurité la contamination d’ADN dans des échantillons d’ARN
Marque: Invitrogen™ AM1906
155.63 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Includes: Le kit est fourni complet avec de la DNase I exempte de RNase, un tampon de réaction 10X optimisé et un nouveau réactif d’élimination de la DNase.
Description
Les réactifs de traitement et d’élimination de la DNase DNA-free™ sont conçus pour l’élimination d’ADN contaminant dans des échantillons d’ARN et pour l’élimination de la DNase après traitement.
- Aucune extraction organique ni aucune inactivation thermique requise
- Inclut un nouveau réactif pour éliminer la DNase
- La DNase I recombinée est certifiée comme exempte de RNase
- Inactivation et élimination de la DNase
- Les réactifs DNA-free (sans ADN) éliminent efficacement la DNase et les cations divalents du mélange de réaction
- L’étape d’élimination de la DNase / des cations prend seulement trois minutes
- Aucune extraction organique, aucun ajout d’EDTA ni aucune inactivation thermique n’est requise
Le kit TURBO™ DNA-free™ est semblable au kit DNA-free, mais inclut de la DNase TURBO, une DNase hyperactive et élaborée qui présente une efficacité catalytique jusqu’à 350 % supérieure à celle de la DNase de type sauvage. L’enzyme a également une Km 6 fois inférieure pour l’ADN, permettant ainsi une élimination efficace de quantités infimes de contamination d’ADN.
PCR et PCR en temps réel, PCR en temps réel (qPCR), transcription inverse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Spécification
Conserver le tampon rDNase1, le tampon 10X DNase 1 et le réactif d’inactivation DNase à -20°C. Stocker l’eau sans–nucléase à température ambiante. | |
DNase | |
50 reactions | |
Ambion™, DNA-free™ |
Glace carbonique | |
Tampon de réaction 10X | |
Kit d’élimination d’ADN |