Learn More
Invitrogen™ Conical Tubes (50 mL) (bagged)
Click to view available options
Quantité:
250 tubes
Conditionnement:
250 pièces
Description
- Fourni assemblé avec bouchons à vis verts
- Les tubes disposent d’une zone de note et de parois graduées pour plus de commodité
- Ces tubes en polypropylène sont stériles, exempts de nucléases et peuvent être traités en autoclave à 121°C
- 200 tubes de 50 ml
Purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, réactifs et accessoires généraux de purification de l’ARN, extraction de l’ARN, isolement de l’ARN total, ARN total des cellules et des tissus animaux, isolement de l’ARN transcriptome, isolement de l’ARNm, isolement des micro-ARN
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 50 ml |
| Matériau | Polypropylène |
| Quantité | 250 tubes |
| Stérilité | Stérile |
| Contenu et stockage | Conserver à température ambiante. |
| Gamme de produits | Ambion |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Exempt de RNase | Oui |
| Exempt de DNase | Oui |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Afficher plus |