Learn More
Invitrogen™ Cells-to-CT™ 1-Step Power SYBR™ Green Kit
Description
Le format en une seule étape de la RT-PCR rationalise plus que jamais le flux de travail “de l’échantillon à la réponse” des cellules au CT sans compromettre la sensibilité et la spécificité et à une valeur extraordinaire.
- Complet : le flux de travail optimisé comprend des réactifs de lyse cellulaire avec l’élimination de l’ADNg et le mélange Power SYBR Green 1-Step RT-PCR Master Mix en 1 étape
Plus rapide : Préparation d’échantillons en 7 minutes, y compris le traitement par DNase, contre 30 à 60 minutes pour la purification d’ARN classique - Simple : 12 étapes au total (préparation d’échantillons et RT-PCR en temps réel combinés)
- Robuste : Réalisez l’analyse de l’expression génétique de 10 à 100 000 cellules par échantillon ; résultats équivalents à ceux obtenus à partir d’ARN purifié
- Étudiez plusieurs cibles par échantillon à un prix abordable
Produit accessoire : Le kit de contrôle SYBR Green Cells-to-CT a été conçu pour être utilisé avec les produits SYBR Green Cells-to-CT. Ce kit contient un set d’amorces de contrôle endogène (ACTB) pour normaliser la variabilité du chargement des échantillons et un contrôle XenoRNA artificiel, ainsi qu’un set d’amorces de contrôle TaqMan correspondant pour surveiller les effets de l’inhibition de la PCR.
Analyse de l’expression génétique & Génotypage, profilage d’expression génétique basé sur la PCR en temps réel
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | • Solution de lyse de 2,2 ml, conserver entre 2 et 8°C • 22 µl de Dnase I, conserver entre –5 et –30°C • 200 µl de solution d’arrêt, conserver entre –5 et –30°C • 500 µl de mélange de qPCR une étape Power SYBR™ Green, conserver entre –5 et –30°C • 10 µl de mélange RT une étape Power SYBR™ Green, conserver entre –5 et –30°C |
| Méthode de détection | SYBR |
| Format | Tube |
| GC-Rich PCR Performance | Élevé |
| Méthode PCR | RT-qPCR en 1 étape |
| Vitesse de réaction | Étalon |
| À utiliser avec (équipement) | 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, QuantStudio™, ViiA™ 7 System, StepOnePlus™ System, StepOne™ System, Real-Time PCR Systems or Thermal Cyclers, 7500 Fast Dx System, QuantStudio 6 and 7 Pro systems, QuantStudio 7 Flex system, QuantStudio 3 and 5 systems, QuantStudio 12k Flex system, QuantStudio 6 Flex system |
| Concept écologique | Moins de ressources utilisées et moins de déchets, moins dangereux |
| Gamme de produits | Cells-to-CT™, Power SYBR™ Green |
| Type de produit | Kit de qPCR en 1 étape |
| Afficher plus |