Learn More
Invitrogen™ Cells-to-CT™ 1-Step TaqMan™ Kit
Effectuer une analyse d’expression directement à partir de cellules en culture sans purification de l’ARN.
Marque: Invitrogen™ A25602
5997.18 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.55
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Description
Le kit TaqMan en 1 étape Cells-to-CT est un format à tube unique de l’étape de RT-PCR qui rationalise le flux de travail “de l’échantillon à la réponse”. La combinaison de la technologie de lyse Cells-to-CT simple avec la capacité de cycle rapide du mélange Master Mix RT-PCR en 1 étape permet d’obtenir plus rapidement des résultats grâce à une manipulation limitée des échantillons.
- Complet : le flux de travail optimisé comprend des réactifs de lyse cellulaire avec l’élimination de l’ADNg et le mélange TAqMan 1-Step RT-PCR Master Mix en 1 étape
- Plus rapide que jamais : La préparation d’échantillons dure 7 minutes, y compris le traitement DNase, associée à une étape RT-PCR en temps réel de 28 minutes, et permet un flux de travail d’environ 35 minutes de l’échantillon à la réponse
- Simple : 10 étapes au total (préparation d’échantillons et RT-PCR en temps réel combinés)
- Robuste : réalisez l’analyse de l’expression génétique de 10 à 100 000 cellules par échantillon, résultats équivalents à ceux obtenus à partir de l’ARN purifié
- Pratique : contient suffisamment de réactifs pour effectuer cinq RT-PCR en temps réel pour chaque échantillon de cellules que vous préparez ; cela vous permet d’étudier plusieurs cibles ou d’effectuer des RT-PCR répliquées
Ensembles d’amorces / sondes TaqMan vendus séparément.
Le kit de contrôle TaqMan Cells-to-CT a été conçu pour être utilisé avec les produits TaqMan Cells-to-CT. Ce kit contient un contrôle endogène (ACTB) pour normaliser la variabilité du chargement des échantillons et un contrôle XenoRNA™ artificiel, ainsi qu’un dosage d’expression génétique TaqMan correspondant pour surveiller les effets de l’inhibition de la PCR. À utiliser avec les systèmes 7500, système rapide 7900 HT, système StepOnePlus, systèmes QuantStudio PCR en temps réel, système de thermocycleurs StepOne, système ViiA 7, système rapide Dx 7500, système rapide 7500 et système 7900 HT.
Analyse et génotypage d’expression génétique, profilage d’expression génétique en temps réel basé sur la PCR
Spécification
• Solution de lyse, 22 ml, conserver entre 2 et 8 °C • DNase I, 220 µl, conserver entre -5 et -30°C • Solution d’arrêt, 2 x 1 ml, conserver entre -5 et -30 °C • Mélange TaqMan™ 1-Step qRT-PCR, 10 ml, conserver entre -5 et -30 °C |
|
Tube | |
RT-qPCR en 1 étape | |
Système 7500 Fast, système 7500, système 7900HT Fast, système 7900HT, QuantStudio™, Système ViiA™ 7,™ système StepOnePlus, système StepOne™, systèmes de PCR en temps réel ou thermocycleurs, système 7500 Fast Dx, systèmes QuantStudio 6 et 7 Pro, système QuantStudio 7 Flex, systèmes QuantStudio 3 et 5, système QuantStudio 12k Flex, système QuantStudio 6 Flex | |
Cells-to-CT™, TaqMan™ | |
Expression génétique | |
Lyse cellulaire | |
22 mL |
Amorce-sonde | |
Élevé | |
Rapide, standard | |
Moins de ressources utilisées et moins de déchets, moins dangereux | |
Kit de qPCR en 1 étape | |
400 réactions | |
Cellule, ARN |
Sécurité et traitement
- Cells-to-CT 1-Step TaqMan Kit
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Glycerin, Ethylene oxide (impurity), Glycerin, Dimethyl sulfoxide, Ethylene glycol, Tris (hydroxymet
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.