Learn More
Invitrogen™ Cells-to-cDNA™ II Cell Lysis Buffer (10 ml Bottle)
Click to view available options
Quantité:
5 x 10 mL
Conditionnement:
50mL
Description
Le même tampon de lyse que celui du kit Invitrogen Cells-to-cDNA™ II. Conditionnement dans cinq flacons de 10 ml.
PCR et PCR en temps réel, PCR en temps réel (qPCR), PCR en temps réel directement à partir d’échantillons, transcription inverse, synthèse d’ADNc directe à partir de cellules
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conserver au congélateur (-5 à -30°C). |
| Gamme de produits | Ambion, Cells-to-cDNA |
| Type de produit | Tampon de lyse cellulaire |
| Quantité | 5 x 10 mL |
| Conditions d’expédition | Glace carbonique |