Learn More
Invitrogen™ Cells-to-CT Bulk RT Reagents
GREENER_CHOICE
Réactifs en vrac pratiques
Marque:  Invitrogen™ 4391852C
Code produit. 15880373
  • 8070.00€ / 2500 réactions
Découvrez plus d'offres spéciales
Includes: Mélange enzymatique RT 20X, tampon RT 2X
Description
Description
Les réactifs RT en vrac Cells-to-CT sont des versions des réactifs vendues séparément et en grandes quantités pour la transcription inverse réalisée dans le kit d’expression génétique TaqMan™ Cells-to-CT™ (mélange enzymatique RT 20X et tampon RT 20X). Ces réactifs sont fournis en quantités suffisantes pour réaliser 2 500 réactions RT. Combinés au réactif de lyse en vrac Cells-to-CT, ces réactifs peuvent être facilement incorporés dans des applications automatisées à haut débit.
Analyse et purification de l’ARN et de l’ADN, PCR et PCR en temps réel, extraction de l’ARN, PCR en temps réel (qPCR), PCR en temps réel directement à partir d’échantillons, isolement d’ARN total, ARN total à partir de cellules animales et de tissus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Mélange enzymatique RT 20X, à stocker à -20°C
Tampon RT 2X, à stocker à 4°C.
Moins de ressources utilisées et moins de déchets, moins dangereux
Réactifs de synthèse d’ADNc
Glace carbonique
2500 réactions
Liquide
Cells-to-CT™
2500 reactions
20X
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2862294 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number4391852C
Numéro de lot2823285 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog Number4391852C
Numéro de lot2789258 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog Number4391852C
Numéro de lot2826547 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog Number4391852C
Numéro de lot2789292 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog Number4391852C
Nom du produit
Invitrogen™ Cells-to-CT Bulk RT Reagents > 2500 réactions