Learn More
Invitrogen™ Buffer Kit, RNase-free
Kit complet pour les procédures d’analyse d’ARN
Marque: Invitrogen™ AM9010
286.40 EUR valable jusqu'au 2024-12-20
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Description
Le kit de tampons Invitrogen fournit des tampons exempts d’ARNase de haute qualité pour les procédures d’analyse d’ARN critiques. Le kit est composé d’une bouteille de 100 ml de chacune des solutions suivantes : 1 M Tris pH 7,0, 1 M Tris pH 8,0, 5 M NaCl, 1M MgCl2, 0,5 M EDTA pH 8,0, 2 M KCl, 5 M acétate d’ammonium et H2O traité au DEPC. L’acétate d’ammonium est stérilisé par filtration. Toutes les autres solutions sont autoclavées après le conditionnement afin de garantir la stérilité. Ces réactifs font l’objet de tests rigoureux visant à détecter toute présence d’endonucléase / exonucléase non spécifique contaminante, et d’activité d’ARNAse.
Purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, réactifs et accessoires généraux de purification de l’ARN, extraction de l’ARN, isolement total de l’ARN, ARN total des cellules animales et tissus
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Conserver à température ambiante. | |
Kit | |
Ambion™ | |
1 set | |
Analyse de micro-ARN |
Liquide | |
Kit de tampons | |
Sans DNase, sans RNase | |
Température ambiante | |
8 x 100 ml |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.