Learn More
Invitrogen™ Acrylamide/Bis 19:1, 40% (w/v) solution
La solution prête à l’emploi réduit les risques de contact avec l’acrylamide et le bis-acrylamide en poudre
Marque: Invitrogen™ AM9022
Description
L’acrylamide / Bis 19 : 1 Ambion est une solution à 40 % (p / v) d’acrylamide (38 %) et de bis-acrylamide (2 %) idéale pour l’analyse de protection contre la ribonucléase, les gels de séquençage et le dimensionnement des fragments d’ADN ou d’ARN. La solution est fournie sous une forme prête à l’emploi, ce qui réduit les risques de poussière, d’inhalation et de contact associés à la pesée et à la préparation des poudres et solutions d’acrylamide et de bis-acrylamide. Les concentrations sont soigneusement contrôlées et toutes les solutions sont micro-filtrées avant l’emballage. Tous les acrylamides Ambion sont rigoureusement testés pour détecter la contamination des endonucléases non spécifiques, des exonucléases et de l’activité de l’ARNase, ainsi que leur fonctionnalité.
Électrophorèse sur gel d’acrylamide, purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, électrophorèse sur gel d’acide nucléique et transfert
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Conserver à 4°C. | |
Liquide | |
500 mL |
Flacon | |
Ambion™ | |
Température ambiante |