Learn More
Amberlyst™ A-26(OH), résine échangeuse d’ions, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11473597
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
Amberlyst™ A-26(OH) is widely utilized to catalyze reactions such as aldol condensation and carbonylation. It is used to remove the anionic transition metal complexes from aqueous and non-aqueous mediums, acids and mercaptans from hydrocarbons and other non-polar solvents. It plays an essential role for the removal of oleic acid from chlorinated hydrocarbons and acids from phenol-acetone solutions. It is actively involved in the determination of cadmium by flow injection atomic absorption spectrometry and as packaging material for column chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Amberlyst|r A-26(OH) est largement utilisé pour catalyser des réactions telles que la condensation aldolique et la carbonylation. Il est utilisé pour éliminer les complexes métalliques de transition anioniques des milieux aqueux et non aqueux, les acides et mercaptans des hydrocarbures et d’autres solvants non polaires. Il joue un rôle essentiel dans l’élimination de l’acide oléique des hydrocarbures chlorés et des acides des solutions de phénol-acétone. Il participe activement à la détermination du cadmium par spectrométrie d’absorption atomique par injection de débit et comme matériau d’emballage pour la chromatographie sur colonne.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
L’exposition à l’air absorbe le dioxyde de carbone. Incompatible avec les acides, les bases et les oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 39339-85-0
Numéro MDL MFCD00145579
Spécification
Nom chimique ou matériau Amberlyst™ A-26(OH)
Note relative au nom ion exchange resin
Quantité 1000 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.