Learn More
Amberlyst™ A-21, résine échangeuse d’ions, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11429096
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
Code produit. 11429096
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A17956.0B
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 9049-93-8
Amberlyst™ A-21, ion exchange resin is used as a heterogeneous catalyst for conversion of carbonyl compounds to oximes by reacting with hydroxylamine hydrochloride. It is an effective catalyst for the Michael addition of nitroalkanes to methyl acrylate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La résine échangeuse d’ions Amberlyst|r A-21 est utilisée comme catalyseur hétérogène pour la conversion de composés carbonyles en oxymes par réaction avec le chlorhydrate d’hydroxylamine. C’est un catalyseur efficace pour l’ajout de nitro-alcanes à l’acrylate de méthyle par réaction d’addition de Michael.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les bases fortes et l’acide nitrique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9049-93-8
Numéro MDL MFCD00145842
Spécification
Nom chimique ou matériau Amberlyst™ A-21
Note relative au nom ion exchange resin
Odeur Odorless
Quantité 1000 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.