Learn More
Amberlyst™ A-21, résine échangeuse d’ions, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Résines d’échange d’ions
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Amberlyst™ A-21 |
Forme physique | Billes |
Granulométrie | Particle size analysis: uniformity coefficient: <1.80, harmonic mean size: 0.490 to 0.690mm,% <0.300mm: <1.0%,%>1.180mm: <2.0% |
Conditionnement | Flacon en plastique |
Capacité totale de volume | (free base):> 1.30 eq/L |
Capacité de rétention d’eau | (free base): 52.0 to 62.0% |
Fieser | 06,302; 07,182; 08,263 |
Couleur | Marron |
Merck Index | 10, 381 |
Quantité | 250 g |