Learn More
Résine échangeuse d’ions Amberlyst™ 15 (humide), Thermo Scientific Chemicals
23.12€ - 343.71€
Identifiants chimiques
CAS | 9037-24-5 |
---|---|
Formule moléculaire | MFCD00145841 |
Poids moléculaire (g/mol) | 0.00 |
Numéro MDL | MFCD00145841 |
Clé InChI | YZUPZGFPHUVJKC-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-bromoethyl methyl ether, 2-methoxyethyl bromide, ethane, 1-bromo-2-methoxy, ether, 2-bromoethyl methyl, methoxyethyl bromide, 2-bromoethylmethylether, bromoethyl methyl ether, 2-bromoethylmethyl ether, 2-bromoethylmethyl-ether, 2-bromo-1-methoxyethane |
CID PubChem | 80972 |
Nom IUPAC | 1-bromo-2-méthoxyéthane |
SMILES | * |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10543951
|
Thermo Scientific Acros
202150250 |
25 g | Flacon en plastique |
23.12€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10114270
|
Thermo Scientific Acros
202155000 |
500 g | Flacon en plastique |
56.08€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13448448
|
Thermo Scientific Acros
202150050 |
5 kg | Récipient en plastique |
343.71€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Résines d’échange d’ionsIdentifiants chimiques
9037-24-5 | |
0.00 | |
YZUPZGFPHUVJKC-UHFFFAOYSA-N | |
80972 | |
* |
MFCD00145841 | |
MFCD00145841 | |
2-bromoethyl methyl ether, 2-methoxyethyl bromide, ethane, 1-bromo-2-methoxy, ether, 2-bromoethyl methyl, methoxyethyl bromide, 2-bromoethylmethylether, bromoethyl methyl ether, 2-bromoethylmethyl ether, 2-bromoethylmethyl-ether, 2-bromo-1-methoxyethane | |
1-bromo-2-méthoxyéthane |
Spécification
Amberlyst™ 15 | |
9037-24-5 | |
(H):> 1.70 eq/L | |
MFCD00145841 | |
05,355; 06,302; 09,256 | |
2-bromoethyl methyl ether, 2-methoxyethyl bromide, ethane, 1-bromo-2-methoxy, ether, 2-bromoethyl methyl, methoxyethyl bromide, 2-bromoethylmethylether, bromoethyl methyl ether, 2-bromoethylmethyl ether, 2-bromoethylmethyl-ether, 2-bromo-1-methoxyethane | |
* | |
0.00 |
Billes | |
Particle size analysis: uniformity coefficient: <1.70, harmonic mean size: 0.600 to 0.850mm,% <0.355mm: < 1.0%,%>1.180mm: <5.0% | |
MFCD00145841 | |
(H): 52.0 to 57.0% | |
Brun-gris | |
YZUPZGFPHUVJKC-UHFFFAOYSA-N | |
1-bromo-2-méthoxyéthane | |
80972 |
Sécurité et traitement
danger
RUO – Research Use Only