Learn More
Résine échangeuse d’ions Amberlite™ XAD 1180, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Amberlite™ XAD 1180 |
Forme physique | Billes |
Granulométrie | Particle size analysis: uniformity coefficient: <1.80, harmonic mean size: 0.350 to 0.600mm, <0.250mm: <5.0%,>0.850mm: <10.0% |
Conditionnement | Bouteille en plastique |
Capacité de rétention d’eau | moisture holding capacity: 61.0 to 67.0% |
Couleur | Blanc à jaune |
Merck Index | 14, 382 |
Quantité | 100 g |
Nom IUPAC | 1,2-bis(éthényl)benzène |