Learn More
Résine échangeuse d’ions Amberlite™ IRN-78, forme OH, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Résines d’échange d’ions
Spécification
Nom chimique ou matériau | Amberlite™ IRN-78 ion-exchange resin |
Forme physique | Solution |
Note relative au nom | Ion-exchange Resin, OH-form |
Conditionnement | Flacon en plastique |
Couleur | Incolore à jaune |
Quantité | 2.5 kg |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Amberlite(TM) IRN78 resin, hydroxide form