Learn More
Amberlite™ IRN-150, résine échangeuse d’ions, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-4408667
Click to view available options
Quantité:
500 g
2 kg
10 kg
Conditionnement:
2kg
500g
Code produit. 11375327
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 040992.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
Styrène-DVB ; mélange de résines de type gels fortement acides et basiques
Amberlite IRN-150 is used in water treatment and purification in primary side chemical volume control systems (CVS) in PWR nuclear power generating facilities. It is also used in reactor water clean-up and radio active waste systems. It is recommended in any non-regenerable mixed bed application and can also be used for a variety of electroplating industry waste regeneration applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Amberlite IRN-150
Forme physique Billes
Odeur Odorless
Formule moléculaire Styrene-DVB
Numéro MDL MFCD00145822
Couleur Ambré
Quantité 500 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water,acids and bases.
compliance-icons
Identifiant produit
  • Amberlite IRN-150, ion exchange resin
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Amberlite IRN-150, ion exchange resin