Learn More
Amberlite IRA-410(Cl), résine échangeuse d’ions, Thermo Scientific Chemicals
29.85€ - 293.46€
Identifiants chimiques
CAS 9002-26-0
Numéro MDL MFCD00132710
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11423328
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17734.22
100 g
29.85€
100g
11433328
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17734.36
500 g
79.09€
500g
11443328
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17734.0E
2500 g
293.46€
2500g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
9002-26-0
MFCD00132710
Spécification
Amberlite IRA-410(Cl)
9002-26-0
MFCD00132710
ion exchange resin
Amine-like
14,382
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante