Learn More
Dowex™ 1X2 50-100 (Cl), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Description
It is used as a strongly basic (type I) anion exchange resin for food and drug processing chemical synthesis, medical research, mining, agriculture. It can be combined with any food product or ingested in any form.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Elle est utilisée comme résine d’échange d’anions fortement basique (type I) pour la synthèse chimique de traitement des aliments et des médicaments, la recherche médicale, l’exploitation minière et l’agriculture. Elle peut être combinée à n’importe quel produit alimentaire ou ingéré sous n’importe quelle forme.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
Elle est utilisée comme résine d’échange d’anions fortement basique (type I) pour la synthèse chimique de traitement des aliments et des médicaments, la recherche médicale, l’exploitation minière et l’agriculture. Elle peut être combinée à n’importe quel produit alimentaire ou ingéré sous n’importe quelle forme.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Dowex™ 1X2 50-100 (Cl) |
Odeur | Amine-like |
Quantité | 50 g |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
Nom IUPAC | 1,4-bis(éthényl)benzène ; (4-éthénylphényl)-triméthylazanium ; styrène ; chlorure |