Learn More
Dowex™ 1X2 50-100 (Cl), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11478990
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
Code produit. 11478990
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A12130.0B
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 9085-42-1 | C29H34ClN | 432.05 g/mol
It is used as a strongly basic (type I) anion exchange resin for food and drug processing chemical synthesis, medical research, mining, agriculture. It can be combined with any food product or ingested in any form.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Elle est utilisée comme résine d’échange d’anions fortement basique (type I) pour la synthèse chimique de traitement des aliments et des médicaments, la recherche médicale, l’exploitation minière et l’agriculture. Elle peut être combinée à n’importe quel produit alimentaire ou ingéré sous n’importe quelle forme.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9085-42-1
Formule moléculaire C29H34ClN
Poids moléculaire (g/mol) 432.05
Numéro MDL MFCD00132715
Clé InChI BBQMUEOYPPPODD-UHFFFAOYSA-M
Synonyme dowex 1x2 50-100 cl, dowex 1x8 50-100 cl
CID PubChem 16212807
SMILES [Cl-].C=CC1=CC=CC=C1.C=CC1=CC=C(C=C)C=C1.C[N+](C)(C)C1=CC=C(C=C)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Dowex™ 1X2 50-100 (Cl)
Odeur Amine-like
Quantité 1000 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Nom IUPAC 1,4-bis(éthényl)benzène ; (4-éthénylphényl)-triméthylazanium ; styrène ; chlorure