Learn More
Fisherbrand™ Cuves en verre à bords droits à col large ambrées avec bouchons en polypropylène blanc
GREENER_CHOICE
Code produit. 16104487
240 ml
Click to view available options
Capacité (métrique):
120 ml
240 ml
La conception à col large en verre sodocalcique USP de type III ambrée est parfaite pour les grands échantillons de solides et permet l’élimination complète du contenu. Parfaits pour les applications d’échantillonnage des sols et environnementales
Conçus sans bords pour une capacité de stockage maximale. Col large pour faciliter le remplissage
Spécification
Capacité (métrique) 240 ml
Capacité (impériale) 8 oz.
Couleur Ambré
Diamètre (métrique) externe du col 67 mm
Diamètre (métrique) intérieur de col 61 mm
À utiliser avec (application) Parfaits pour les applications d’échantillonnage des sols et environnementales
Comprend Bouchon
Hauteur (métrique) avec bouchon 92 mm
Matériau Verre
Quantité 12
Couleur de bouchon Blanc
Finition de col 70-400
Certifications/Conformité La conception transparente à col large en verre sodocalcique USP de type III est parfaite pour les grands échantillons solides et permet l’élimination complète du contenu
Closure Included Oui
Bouche Large
Forme Rond
Hauteur (métrique) 89 mm
Type de produit Bocal droit
Joint de fermeture Mousse de PTFE / polyéthylène
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 70-400 mm
Diamètre (métrique) 73 mm
Type de bouchon Bouchon
Nom du produit
Fisherbrand™ Cuves en verre à bords droits à col large ambrées avec bouchons en polypropylène blanc >