Learn More
Fisherbrand™ Flacons en verre pour conditionnement à col large ambrés avec bouchons
Click to view available options
Capacité (métrique):
120 ml
250 ml
500 ml
950 ml
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 120 ml |
Couleur | Ambré |
Diamètre (métrique) externe du col | 35 mm |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 25 mm |
Matériau | Verre (type 3) |
Quantité | 180 |
Finition de col | 38-400 |
Closure Included | Non |
Bouche | Large |
Hauteur (métrique) | 95 mm |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 11
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Flacons en verre pour conditionnement à col large ambrés avec bouchons >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu