Learn More
Fisherbrand™ Flacons en verre ambré à col large avec bouchons en PP blanc
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
120 ml
250 ml
500 ml
950 ml
Quantité:
12
24
36
60
84
180
Description
- Disposent d’une large ouverture pour en faire le flacon à usage général idéal pour les solides
- La couleur ambrée filtre les longueurs d’onde ultraviolettes, faisant ainsi des conditionnements ambrés des conditionnements idéals pour les solides photosensibles
- Les conditionnements ambrés sont les flacons pour vitamines classiques et sont souvent utilisés dans le conditionnement pharmaceutique
- Transfert facile du contenu
- Bonne résistance aux impacts et bonne flexibilité
- Les bouchons peuvent être refondus après leur formation
- Le revêtement est un vinyle appliqué sur papier revêtu de polyéthylène haute densité, et est ensuite laminé sur carton de pâte
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 250 ml |
Couleur | Ambré |
Diamètre (métrique) externe du col | 41 mm |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 32 mm |
Hauteur (métrique) avec bouchon | 122 mm |
Matériau | Verre (type 3) |
Quantité | 84 |
Couleur de bouchon | Blanc |
Finition de col | 45-400 |
Closure Included | Oui |