Learn More
Fisherbrand™ Flacons en verre ambré à col large avec bouchons en PP blanc
GREENER_CHOICE
Code produit. 16144357
120 ml, 24
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
120 ml
250 ml
500 ml
950 ml
Quantité:
12
24
36
60
84
180
Les flacons en verre pour conditionnement à col large ambrés Fisherbrand™ avec bouchons en polypropylène blancs sont parfaits pour le stockage d’échantillons photosensibles ou de poudres sèches.
  • Disposent d’une large ouverture pour en faire le flacon à usage général idéal pour les solides
  • La couleur ambrée filtre les longueurs d’onde ultraviolettes, faisant ainsi des conditionnements ambrés des conditionnements idéals pour les solides photosensibles
  • Les conditionnements ambrés sont les flacons pour vitamines classiques et sont souvent utilisés dans le conditionnement pharmaceutique
  • Transfert facile du contenu
  • Bonne résistance aux impacts et bonne flexibilité
  • Les bouchons peuvent être refondus après leur formation
  • Le revêtement est un vinyle appliqué sur papier revêtu de polyéthylène haute densité, et est ensuite laminé sur carton de pâte
Spécification
Capacité (métrique) 120 ml
Couleur Ambré
Diamètre (métrique) externe du col 35 mm
Diamètre (métrique) intérieur de col 25 mm
Hauteur (métrique) avec bouchon 98 mm
Matériau Verre (type 3)
Quantité 24
Couleur de bouchon Blanc
Finition de col 38-400
Closure Included Oui
Bouche Large
Hauteur (métrique) 95 mm
Type de produit Flacon de conditionneur à col large
Joint de fermeture Pâte / vinyle
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 38-400 mm
Diamètre (métrique) 54 mm
Nom du produit
Fisherbrand™ Flacons en verre ambré à col large avec bouchons en PP blanc >