Learn More
Fisherbrand™ Flacons en verre ambré à col large avec bouchons en PP blanc
GREENER_CHOICE
Code produit. 16124367
Click to view available options
Capacité (impériale):
0,2 oz.
0,27 oz.
0,5 oz.
1 oz.
2 oz.
4 oz.
8,5 oz.
17 oz.
32 oz.
42,3 oz.
84,5 oz.
Capacité (métrique):
6 ml
8 ml
15 ml
30 ml
60 ml
60 ml
120 ml
250 ml
500 ml
950 ml
1 250 ml
2 500 ml
Joint de fermeture:
Mousse de PTFE / polyéthylène
Pâte / vinyle
Verre sodocalcique ambré, USP type III, idéal pour le stockage d’échantillons sensibles à la lumière ou de poudres sèches. Suppression facile du contenu
  • Large ouverture pour faciliter le transfert de contenu
  • La couleur ambrée filtre les longueurs d’onde ultraviolettes, pour les solides sensibles à la lumière
  • Flacons à vitamines classiques pour emballage pharmaceutique
  • Souvent utilisés dans les applications chimiques et environnementales
  • Les bouchons offrent une bonne résistance aux chocs et une bonne souplesse, et peuvent être refondus après mise en forme
  • Le revêtement du bouchon est un vinyle appliqué sur papier filmé de polyéthylène haute densité, et est ensuite laminé sur carton de pâte
Spécification
Capacité (métrique) 500 ml
Capacité (impériale) 17 oz.
Couleur Ambré
Diamètre (métrique) externe du col 50 mm
Diamètre (métrique) intérieur de col 40 mm
Hauteur (métrique) avec bouchon 52 mm
Matériau Verre (type 3)
Quantité 12
Couleur de bouchon Blanc
Finition de col 53-400
Closure Included Oui
Bouche Large
Hauteur (métrique) 146 mm
Type de produit Flacon de conditionneur à col large
Joint de fermeture Mousse de PTFE / polyéthylène
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 53-400 mm
Diamètre (métrique) 81 mm