Learn More
Thermo Scientific™ Flacons en verre ambré pour analyse des composés organiques volatils avec bouchon fermé sur le dessus I-Chem™
Utilisez ces flacons en verre ambré pour analyse des composés organiques volatils avec bouchons fermés sur le dessus pour l’analyse des composés organiques volatils de l’EPA lorsqu’un bouchon à septa perçable n’est pas nécessaire.
199.00€
Spécification
Matériau (doublure) | PTFE-faced Silicone |
---|---|
Diamètre (impériale) externe | 1,1 in |
Couleur | Ambré |
Diamètre (métrique) externe | 28 mm |
Matériau | Verre (type 1) |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Niveau | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Niveau | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15454373
|
Thermo Scientific™
C246-0040 |
40 mL | Traité |
199.00€
72 pièces |
Expédition estimée: 22-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Les flacons en verre pour analyse des composés organiques volatils ambrés Thermo Scientific™ avec bouchon fermé sur le dessus sont conçus pour l’analyse des composés organiques volatils de l’EPA lorsqu’un bouchon à septa perçable n’est pas nécessaire.Disponibles certifiés pour répondre aux spécifications basées sur les performances EPA pour l’analyse des composés organiques volatils, traités de la même manière que les flacons certifiés, mais sans documentation de certification, ou non traités et prêts pour votre propre procédure de nettoyage.
- La couleur ambrée protège les analytes photosensibles des dégradations
- Choix entre 20 ou 40 ml
- Bouchon en polypropylène blanc fermé sur le dessus avec revêtement en silicone revêtu de PTFE collé sur le bouchon pour un joint sécurisé
- Conception directement compatible avec l’automatisation
- Bouchons fixés aux flacons
Spécification
PTFE-faced Silicone | |
Ambré | |
Verre (type 1) | |
72 | |
PP (bouchon), silicone revêtu de PTFE (joint) | |
72 boîtes | |
24/414 |
1,1 in | |
28 mm | |
Stérile | |
B267-2414UBB | |
Bouchon fermé avec joint en silicone | |
Flacon | |
Analyse des composés organiques volatils |