Learn More
Fisherbrand™ Flacon en verre sodocalcique avec bouchon ajusté de 28 mm, ambré
Code produit. 12890944
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
100 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Utilisez le flacon en verre sodocalcique Fisherbrand™ ambré avec bouchon de 28 mm en laboratoire pour stocker et manipuler des milieux de laboratoire pour l’expérimentation.
  • Bouchon inviolable Vistop avec revêtement en polycone
  • Certification ISO
  • Verre sodocalcique ambré
Specifications
Capacité (métrique) 150 ml
Couleur Ambré
Diamètre (métrique) interne 51,6mm
Matériau Verre (type 3)
D.I. du col (métrique) 28 mm
Nb par paquet 20/boîte
Quantité 20/boîte
Couleur de bouchon Blanc
Matériau de revêtement PEBD
Capacité nominale 150 ml
Certifications/Conformité ISO
Closure Included Oui
Forme Rond
Hauteur (métrique) 123 mm
Type de produit Flacon
Matériau du bouchon HDPE
Diamètre (métrique) 51,6 mm