Learn More
Fisherbrand™ Flacon en verre sodocalcique avec bouchon ajusté de 28 mm, ambré
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
100 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Conditionnement:
10 pièces
20 pièces
40 pièces
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 30 ml |
| Couleur | Ambré |
| Diamètre (métrique) interne | 35 mm |
| Matériau | Verre (type 3) |
| D.I. du col (métrique) | 28 mm |
| Nb par paquet | 40/boîte |
| Quantité | 40 boîte |
| Couleur de bouchon | Blanc |
| Matériau de revêtement | PEBD |
| Certifications/Conformité | ISO |
| Afficher plus |