Learn More
Fisherbrand™ Flacon en verre sodocalcique avec col vissant ajusté, ambré
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 ml
100 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Hauteur (métrique):
94 mm
104,8 mm
123 mm
142,9 mm
215,6 mm
Description
- Avec bouchon inviolable Vistop en polypropylène blanc et revêtement en polycone
- Verre sodocalcique ambré
- Certification ISO
Spécification
Capacité (métrique) | 60 ml |
Couleur | Ambré |
Diamètre (métrique) interne | 38,6mm |
Matériau | Verre sodocalcique |
D.I. du col (métrique) | 28 mm |
Nb par paquet | 40/boîte |
Quantité | Boîte de 40 |
Matériau de la vis | En PP |
Couleur de bouchon | Blanc |
Matériau de revêtement | À cônes multiples |