Learn More
Masterflex™ Tubulure en polyimide
Utilisez cette tubulure comme isolant électrique et thermique. La tubulure en polyimide est idéale comme conduit d’alimentation en gaz et en liquide ou protection solide contre les fibres de verre La tubulure offre une excellente résistance aux produits chimiques, à la chaleur, aux rayonnements et à l’abrasion.
Marque: Masterflex™ 95820-10
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Ambré clair
- La résine est conforme aux exigences de la norme USP classe VI et de la norme NEMA
- Forte résistance diélectrique
- Stérilisation : en autoclave, à l’oxyde d’éthylène ou par irradiation aux rayons gamma
- Plage de températures : -418 à 896°F (-250 à 480°C)
Spécification
Normes USP classe VI et normes NEMA | |
1,02 mm | |
0,23 mm | |
À utiliser comme isolant thermique et électrique, conduit d’alimentation en gaz et en liquide ou protection solide contre les fibres de verre | |
1 unité | |
Ambré | |
480°C |
Autoclavable | |
PI | |
1,5 m | |
-250°C | |
Stérile | |
450°psi |