Learn More
DWK Life Sciences Flacon carré, Brun, en verre sodo-calcique, à col étroit, et à filetage DIN, forme haute
122.83 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Description
Flacons carrés en verre sodocalcique ambré (type 3), col étroit, filetage DIN forme haute.
- Le verre ambré offre une protection UV
- Forme carrée pour un emballage efficace
Spécification
Capacité (métrique) | 1000 mL |
À utiliser avec (application) | Stockage de matériaux sensibles à la lumière ; transport et expédition de matériaux sensibles à la lumière |
Matériau | Verre sodocalcique |
Quantité | 10/Bte |
Filetage (métrique) | 45 |
Autoclavable | Non autoclavable |
Diamètre (métrique) | 97 mm |