Learn More
Fisherbrand™ Flacons à col étroit ambré en PEHD
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Finition de col:
24-400
28-400
38-430
Conditionnement:
24 pièces
72 pièces
Description
Includes
Bouchons vissant 100 mm en polypropylène ambré
Protection des matières photosensibles pendant l’échantillonnage, l’expédition ou le stockage
- En PE haute densité ambré
- Disponibles en diverses capacités
Les récipients en PEHD Fisherbrand peuvent être utilisés pour un stockage à long terme, mais l’exposition directe aux UV est déconseillée.
Compliance
Conforme à la pharmacopée américaine 661 (récipients, transmission de la lumière).
Spécification
Spécification
| Capacité | 32 oz, 1000 ml |
| Capacité (métrique) | 1000 ml |
| Capacité (impériale) | 32 oz |
| Couleur | Ambré |
| Matériau | HDPE |
| Finition de col | 38-430 |
| Certifications/Conformité | Norme de pharmacopée américaine 661 |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Taille du bouchon | 38-430 mm |
| Type de bouchon | Bouchon à vis |