Learn More
Azpack™ Flacons pour poudre à col large en verre ambrés avec bouchons blancs sans ouate en polypropylène
Code produit. 11308033
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 ml
30 ml
60 ml
120 ml
250 ml
Taille du bouchon:
28/R3
33/R3
38/R3
48/R3
Conditionnement:
20 pièces
40 pièces
Code produit. 11308033
Marque: Azpack™ 11308033
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces flacons pour vos besoins généraux de stockage. Les flacons pour poudre à col large en verre ambré Azpack™ avec bouchons blancs sans ouate en polypropylène comportent des bouchons blancs adaptés au marquage.
  • Flacon en verre sodocalcique
  • Col large
  • Comprend un bouchon en polypropylène blanc sans revêtement
Spécification
Capacité (métrique) 60 ml
Couleur Ambré
Matériau Verre sodocalcique
Quantité 40/boîte
Couleur de bouchon Blanc
Closure Included Oui
Bouche Large
Hauteur (métrique) 78 mm
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 38/R3
Diamètre (métrique) 45 mm
Type de bouchon Bouchon sans ouate